Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL8 / MCP-2 Protein
Code produit. 15985769
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15985769
Marque: enQuireBio™ QP5251500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005614.2
Identification génétique (Entrez) 6355
Nom CCL8 / MCP-2 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CCL8
Activité biologique Human CCL8 / MCP-2 induces Human THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Human CCL8 / MCP-2 concentrations greater than 100 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence QPDSVSIPIT CCFNVINRKI PIQRLESYTR ITNIQCPKEA VIFKTKRGKE VCADPKERWV RDSMKHLDQI FQNLKP
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.