Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD10 / Neprilysin / MME Protein
Code produit. p-7155672
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16007991
Marque: enQuireBio™ QP9276ye10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD10 / Neprilysin / MME, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000893.2
Identification génétique (Entrez) 4311
Nom CD10 / Neprilysin / MME Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MME
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence YDDGICKSSD CIKSAARLIQ NMDATTEPCT DFFKYACGGW LKRNVIPETS SRYGNFDILR DELEVVLKDV LQEPKTEDIV AVQKAKALYR SCINESAIDS RGGEPLLKLL PDIYGWPVAT ENWEQKYGAS WTAEKAIAQL NSKYGKKVLI NLFVGTDDKN SVNHVIHIDQ PRLGLPSRDY YECTGIYKEA CTAYVDFMIS VARLIRQEER LPIDENQLAL EMNKVMELEK EIANATAKPE DRNDPMLLYN KMTLAQIQNN FSLEINGKPF SWLNFTNEIM STVNISITNE EDVVVYAPEY LTKLKPILTK YSARDLQNLM SWRFIMDLVS SLSRTYKESR NAFRKALYGT TSETATWRRC ANYVNGNMEN AVGRLYVEAA FAGESKHVVE DLIAQIREVF IQTLDDLTWM DAETKKRAEE KALAIKERIG YPDDIVSNDN KLNNEYLELN YKEDEYFENI IQNLKFSQSK QLKKLREKVD KDEWISGAAV VNAFYSSGRN QIVFPAGILQ PPFFSAQQSN SLNYGGIGMV IGHEITHGFD DNGRNFNKDG DLVDWWTQQS ASNFKEQSQC MVYQYGNFSW DLAGGQHLNG INTLGENIAD NGGLGQAYRA YQNYIKKNGE EKLLPGLDLN HKQLFFLNFA QVWCGTYRPE YAVNSIKTDV HSPGNFRIIG TLQNSAEFSE AFHCRKNSYM NPEKKCRVW
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.