Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD147 / EMMPRIN / Basigin Protein
Code produit. p-7155366
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16056171
Marque: enQuireBio™ QP8729ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD147 / EMMPRIN / Basigin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001309172.1
Identification génétique (Entrez) 682
Nom CD147 / EMMPRIN / Basigin Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) BSG
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence EPGTVFTTVE DLGSKILLTC SLNDSATEVT GHRWLKGGVV LKEDALPGQK TEFKVDSDDQ WGEYSCVFLP EPMGTANIQL HGPPRVKAVK SSEHINEGET AMLVCKSESV PPVTDWAWYK ITDSEDKALM NGSESRFFVS SSQGRSELHI ENLNMEADPG QYRCNGTSSK GSDQAIITLR VRSH
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.