missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD164 Protein

Code produit. 15906788
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15906788

Marque: enQuireBio™ QP113052ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the CD164 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 8763
Nom CD164 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) CD164
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence ADPDKNTTQH PNVTTLAPIS NVTSAPVTSL PLVTTPAPET CEGRNSCVSC FNVSVVNTTC FWIECKDESY CSHNSTVSDC QVGNTTDFCS VSTATPVPTA NSTAKPTVQP SPSTTSKTVT TSGTTNNTVT PTSQPVRKST FDHHHHHH
Tampon CD164 protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and Phosphate buffered saline (pH 7.4).
Pureté ou qualité Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis