Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD171 / N-CAML1 / L1CAM Protein
Code produit. 16045361
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16045361
Marque: enQuireBio™ QP8574ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD171 / N-CAML1 / L1CAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000416.1
Identification génétique (Entrez) 3897
Nom CD171 / N-CAML1 / L1CAM Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) L1CAM
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence EAIVREGGTM ALSGISDFGN ISATAGENYS VVSWVPKEGQ CNFRFHILFK ALGEEKGGAS LSPQYVSYNQ SSYTQWDLQP DTDYEIHLFK ERMFRHQMAV KTNGTGRVRL PP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.