Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD1B Protein
A cDNA sequence encoding the CD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 910 |
---|---|
Nom | CD1B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD1B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926798
|
enQuireBio™
QP11309-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916798
|
enQuireBio™
QP11309-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906798
|
enQuireBio™
QP11309-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
910 | |
Research Use Only | |
CD1B | |
Human | |
His | |
CD1B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
CD1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEHAFQ GPTSFHVIQT SSFTNSTWAQ TQGSGWLDDL QIHGWDSDSG TAIFLKPWSK GNFSDKEVAE LEEIFRVYIF GFAREVQDFA GDFQMKYPFE IQGIAGCELH SGGAIVSFLR GALGGLDFLS VKNASCVPSP EGGSRAQKFC ALIIQYQGIM ETVRILLYET CPRYLLGVLN AGKADLQRQV KPEAWLSSGP SPGPGRLQLV CHVSGFYPKP VWVMWMRGEQ EQQGTQLGDI LPNANWTWYL RATLDVADGE AAGLSCRVKH SSLEGQDIIL YWRNPTSIGS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |