Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Code produit. 15989469
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15989469
Marque: enQuireBio™ QP6029ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001193948.2
Identification génétique (Entrez) 2208
Nom CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FCER2
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence DTTQSLKQLE ERAARNVSQV SKNLESHHGD QMAQKSQSTQ ISQELEELRA EQQRLKSQDL ELSWNLNGLQ ADLSSFKSQE LNERNEASDL LERLREEVTK LRMELQVSSG FVCNTCPEKW INFQRKCYYF GKGTKQWVHA RYACDDMEGQ LVSIHSPEEQ DFLTKHASHT GSWIGLRNLD LKGEFIWVDG SHVDYSNWAP GEPTSRSQGE DCVMMRGSGR WNDAFCDRKL GAWVCDRLAT CTPPASEGSA ESMGPDSRPD PDGRLPTPSA PLHS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.