Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Code produit. 16075971
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16075971
Marque: enQuireBio™ QP8690ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD24 / Ly-52 / CD24A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001278666.1
Identification génétique (Entrez) 100133941
Nom CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CD24
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SETTTGTSSN SSQSTSNTGL APNPTNATTK AAGGALQSTA SLFVVSLSLL HLYS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.