Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Code produit. 16085971
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16085971
Marque: enQuireBio™ QP8690ec1mg
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD24 / Ly-52 / CD24A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001278666.1
Identification génétique (Entrez) 100133941
Nom CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CD24
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SETTTGTSSN SSQSTSNTGL APNPTNATTK AAGGALQSTA SLFVVSLSLL HLYS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.