Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
Code produit. 16057541
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16057541
Marque: enQuireBio™ QP9053ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD70 / CD27L / TNFSF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001243.1
Identification génétique (Entrez) 970
Nom CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CD70
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence QRFAQAQQQL PLESLGWDVA ELQLNHTGPQ QDPRLYWQGG PALGRSFLHG PELDKGQLRI HRDGIYMVHI QVTLAICSST TASRHHPTTL AVGICSPASR SISLLRLSFH QGCTIASQRL TPLARGDTLC TNLTGTLLPS RNTDETFFGV QWVRP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.