Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD74 Protein
Code produit. 15926958
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
Code produit. 15926958
Marque: enQuireBio™ QP11346HIS2ug
A cDNA sequence encoding the CD74 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 972
Nom CD74 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) CD74
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQQQGRLD KLTVTSQNLQ LENLRMKLPK PPKPVSKMRM ATPLLMQALP MGALPQGPMQ NATKYGNMTE DHVMHLLQNA DPLKVYPPLK GSFPENLRHL KNTMETIDWK VFESWMHHWL LFEMSRHSLE QKPTDAPPKE SLELEDPSSG LGVTKQDLGP VPM
Tampon CD74 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.