Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
Code produit. 15982818
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Code produit. 15982818
Marque: enQuireBio™ QP10060ba20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_065074.1
Identification génétique (Entrez) 57144
Nom Cdc42 / Rac Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PAK7
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence MFGKKKKKIE ISGPSNFEHR VHTGFDAQEQ KFTGLPQQWH SLLADTANRP KPMVDPSCIT PIQLAPMKTI VRGNKPCKET SINGLLEDFD NISVTRSNSL RKESPPTPDQ GASSHGPGHA EENGFITFSQ YSSESDTTAD YTTEKYREKS LYGDDLDPYY RGSHAAKQNG HVMKMKHGEA YYSEVKPLKS DFARFSADYH SHLDSLSKPS EYSDLKWEYQ RASSSSPLDY SFQFTPSRTA GTSGCSKESL AYSESEWGPS LDDYDRRPKS SYLNQTSPQP TMRQRSRSGS GLQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.