Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEBP Alpha Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | CEBP Alpha Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGAG KAKKSVDKNS NEYRVRRERN NIAVRKSRDK AKQRNVETQQ KVLELTSDND RLRKRVEQLS RELDTLRGIF RQLPESSLVKAMGNCA |
| Tampon | The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM b-Mercaptoethanol. |
| Afficher plus |