Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromobox protein homolog 7 Protein
Code produit. p-7152386
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15947639
Marque: enQuireBio™ QP5769ye10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromobox protein homolog 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_783640.1
Identification génétique (Entrez) 23492
Nom Chromobox protein homolog 7 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CBX7
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence MELSAIGEQV FAVESIRKKR VRKGKVEYLV KWKGWPPKYS TWEPEEHILD PRLVMAYEEK EERDRASGYR KRGPKPKRLL LQRLYSMDLR SSHKAKGKEK LCFSLTCPLG SGSPEGVVKA GAPELVDKGP LVPTLPFPLR KPRKAHKYLR LSRKKFPPRG PNLESHSHRR ELFLQEPPAP DVLQAAGEWE PAAQPPEEEA DADLAEGPPP WTPALPSSEV TVTDITANSI TVTFREAQAA EGFFRDRSGK F
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.