missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CL-K1 / COLEC11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CL-K1 / COLEC11, was expressed in the hosts and tags indicated.
870.00€ - 2440.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001242911.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 78989 |
Nom | CL-K1 / COLEC11 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942898
|
enQuireBio™
QP10143-ma-20ug |
20 μg |
870.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15952898
|
enQuireBio™
QP10143-ma-50ug |
50 μg | |||||||
15932898
|
enQuireBio™
QP10143-ma-100ug |
100 μg |
2440.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001242911.1 | |
CL-K1 / COLEC11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
78989 | |
Research Use Only | |
COLEC11 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QPAGDDACSV QILVPGLKGD AGEKGDKGAP GRPGRVGPTG EKGDMGDKGQ KGSVGRHGKI GPIGSKGEKG DSGDIGPPGP NGEPGLPCEC SQLRKAIGEM DNQVSQLTSE LKFIKNAVAG VRETESKIYL LVKEEKRYAD AQLSCQGRGG TLSMPKDEAA NGLMAAYLAQ AGLARVFIGI NDLEKEGAFV YSDHSPMRTF NKWRSGEPNN AYDEEDCVEM VASGGWNDVA CHTTMYFMCE FDKENM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |