Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC4 Protein
Code produit. 15958129
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15958129
Marque: enQuireBio™ QP5838ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CLIC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_039234.1
Identification génétique (Entrez) 25932
Nom CLIC4 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CLIC4
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MALSMPLNGL KEEDKEPLIE LFVKAGSDGE SIGNCPFSQR LFMILWLKGV VFSVTTVDLK RKPADLQNLA PGTHPPFITF NSEVKTDVNK IEEFLEEVLC PPKYLKLSPK HPESNTAGMD IFAKFSAYIK NSRPEANEAL ERGLLKTLQK LDEYLNSPLP DEIDENSMED IKFSTRKFLD GNEMTLADCN LLPKLHIVKV VAKKYRNFDI PKEMTGIWRY LTNAYSRDEF TNTCPSDKEV EIAYSDVAKR LTK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.