Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 1
Code produit. 16062421
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16062421
Marque: enQuireBio™ QP8059ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coiled-coil domain-containing protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001269587.1
Identification génétique (Entrez) 83643
Nom Coiled-coil domain-containing protein 1
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CCDC3
Longueur des protéines Full Length of Mature Protein
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence CQLPSEWRPL SEGCRAELAE TIVYARVLAL HPEAPGLYNH LPWQYHAGQG GLFYSAEVEM LCDQAWGSML EVPAGSRLNL TGLGYFSCHS HTVVQDYSYF FFLRMDENYN LLPHGVNFQD AIFPDTQENR RMFSSLFQFS NCSQGQQLAT FSSDWEIQED SRLMCSSVQK ALFEEEDHVK KLQQKVATLE KRNRQLRERV KKVKRSLRQA RKKGRHLELA NQKLSEKLAA GALPHINARG PVRPPYLRG
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.