Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C3 Protein
Code produit. 16026001
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16026001
Marque: enQuireBio™ QP8695ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000055.2
Identification génétique (Entrez) 718
Nom Complement C3 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) C3
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence YSIITPNILR LESEETMVLE AHDAQGDVPV TVTVHDFPGK KLVLSSEKTV LTPATNHMGN VTFTIPANRE FKSEKGRNKF VTVQATFGTQ VVEKVVLVSL QSGYLFIQTD KTIYTPGSTV LYRIFTVNHK LLPVGRTVMV NIENPEGIPV KQDSLSSQNQ LGVLPLSWDI PELVNMGQWK IRAYYENSPQ QVFSTEFEVK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.