Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C4-B Protein
Code produit. 16036970
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16036970
Marque: enQuireBio™ QP6998ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C4-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001002029.3
Identification génétique (Entrez) 100293534
Nom Complement C4-B Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) C4B
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence EAPKVVEEQE SRVHYTVCIW RNGKVGLSGM AIADVTLLSG FHALRADLEK LTSLSDRYVS HFETEGPHVL LYFDSVPTSR ECVGFEAVQE VPVGLVQPAS ATLYDYYNPE RRCSVFYGAP SKSRLLATLC SAEVCQCAEG KCPRQRRALE RGLQDEDGYR MKFACYYPRV EYGFQVKVLR EDSRAAFRLF ETKITQVLHF TKDVKAAANQ MRNFLVRASC RLRLEPGKEY LIMGLDGATY DLEGHPQYLL DSNSWIEEMP SERLCRSTRQ RAACAQLNDF LQEYGTQGCQ V
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.