missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_000597.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 733 |
| Nom | Complement component C8 gamma chain Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | C8G |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu