Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | CRISP2 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MKHHHHHHASKDPAFTALLT TQLQVQREIV NKHNELRKAV SPPASNMLKM EWSREVTTNA QRWANKCTLQ HSDPEDRKTS TRCGENLYMS SDPTSWSSAI QSWYDEILDF VYGVGPKSPN AVVGHYTQLV WYSTYQVGCG IAYCPNQDSL KYYYVCQYCP AGNNMNRKNT PYQQGTPCAG CPDDCDKGLC TNSCQYQDLL SNCDSLKNTA GCEHELLKEK CKATCLCENK IY |
| Tampon | CRISP2 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 50mM acetate buffer, pH 4, 5mM DTT and 20%glycerol. |
| Afficher plus |