Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRKL Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | CRKL Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSARFDSSD RSAWYMGPVS RQEAQTRLQG QRHGMFLVRDSSTCPGDYVL SVSENSRVSH YIINSLPNRR FKIGDQEFDH LPALLEFYKI HYLDTTTLIE PAPRYPSPPM GSVSAPNLPT AEDNLEYVRT LYDFPGNDAE DLPFKKGEIL VIIEKPEEQW WSARNKDGRV GMIPVPYVEK LVRSSPHGKH GNRNSNSYGI PEPAHAYAQP QTTTPLPAVS GSPGAAITPL PSTQNGPVFA KAIQKRVPCA YDKTALALEV GDIVKVTRMN INGQWEGEVN GRKGLFPFTH VKIFDPQNPD ENE |
| Tampon | The CRKL solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
| Afficher plus |