Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRKL Protein
A cDNA sequence encoding the CRKL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CRKL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977478
|
enQuireBio™
QP11509-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967478
|
enQuireBio™
QP11509-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957478
|
enQuireBio™
QP11509-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRKL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CRKL solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSARFDSSD RSAWYMGPVS RQEAQTRLQG QRHGMFLVRDSSTCPGDYVL SVSENSRVSH YIINSLPNRR FKIGDQEFDH LPALLEFYKI HYLDTTTLIE PAPRYPSPPM GSVSAPNLPT AEDNLEYVRT LYDFPGNDAE DLPFKKGEIL VIIEKPEEQW WSARNKDGRV GMIPVPYVEK LVRSSPHGKH GNRNSNSYGI PEPAHAYAQP QTTTPLPAVS GSPGAAITPL PSTQNGPVFA KAIQKRVPCA YDKTALALEV GDIVKVTRMN INGQWEGEVN GRKGLFPFTH VKIFDPQNPD ENE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |