missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CRYBA4 Protein

Code produit. 15987508
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15987508

Marque: enQuireBio™ QP115195ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the CRYBA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom CRYBA4 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTLQCTKSAG PWKMVVWDED GFQGRRHEFT AECPSVLELG FETVRSLKVL SGAWVGFEHA GFQGQQYILE RGEYPSWDAW GGNTAYPAER LTSFRPAACA NHRDSRLTIF EQENFLGKKG ELSDDYPSLQ AMGWEGNEVG SFHVHSGAWV CSQFPGYRGF QYVLECDHHS GDYKHFREWG SHAPTFQVQS IRRIQQ
Tampon The CRYBA4 protein (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis