Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYZL1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | CRYZL1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKGLYFQQSS TDEEITFVFQ EKEDLPVTED NFVKLQVKAC ALSQINTKLL AEMKMKKDLF PVGREIAGIV LDVGSKVSFF QPDDEVVGIL PLDSEDPGLC EVVRVHEHYL VHKPEKVTWT EAAGSIRDGV RAYTALHYLS HLSPGKSVLI MDGASAFGTI AIQLAHHRGA KVISTACSLE DKQCLERFRP PIARVIDVSN GKVHVAESCL EETGGLGVDI VLDAGVRLYS KDDEPAVKLQ LLPHKHDIIT LLGVGGHWVT TEENLQLDPP DSHCLFLKGA TLAFLNDEVW NLSNVQQGKY LCILKDVMEK LSTGVFRPQL DEPIPLYEAK VSMEAVQKNQ GRKKQVVQF |
| Tampon | CRYZL1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
| Afficher plus |