Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
Code produit. p-7152515
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15968399
Marque: enQuireBio™ QP5879ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001020276.1
Identification génétique (Entrez) 1452
Nom CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CSNK1A1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence ASSSGSKAEF IVGGKYKLVR KIGSGSFGDI YLAINITNGE EVAVKLESQK ARHPQLLYES KLYKILQGGV GIPHIRWYGQ EKDYNVLVMD LLGPSLEDLF NFCSRRFTMK TVLMLADQMI SRIEYVHTKN FIHRDIKPDN FLMGIGRHCN KLFLIDFGLA KKYRDNRTRQ HIPYREDKNL TGTARYASIN AHLGIEQSRR DDMESLGYVL MYFNRTSLPW QGLKAATKKQ KYEKISEKKM STPVEVLCKG FPAEFAMYLN YCRGLRFEEA PDYMYLRQLF RILFRTLNHQ YDYTFDWTML KQKAAQQAAS SSGQGQQAQT PTGKQTDKTK SNMKGF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.