missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST3 Protein
A cDNA sequence encoding the CST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3480.00€
Spécification
Nom | CST3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977578
|
enQuireBio™
QP11542-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967578
|
enQuireBio™
QP11542-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957578
|
enQuireBio™
QP11542-1MG |
1 mg |
3480.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CST3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl pH 7.5. |