Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST6 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | CST6 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPQERMVGE LRDLSPDDPQ VQKAAQAAVA SYNMGSNSIY YFRDTHIIKA QSQLVAGIKY FLTMEMGSTD CRKTRVTGDH VDLTTCPLAA GAQQEKLRCD FEVLVVPWQN SSQLLKHNCV QM |
| Tampon | The CST6 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
| Afficher plus |