Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL12 / SDF-1 Protein
Code produit. 15915839
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15915839
Marque: enQuireBio™ QP5280500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000600.1
Identification génétique (Entrez) 6387
Nom CXCL12 / SDF-1 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CXCL12
Activité biologique Human CXCL12 / SDF-1 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL12 / SDF-1 concentrations greater than 5-20 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.