missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL2/GRO beta Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
50µg
Description
The Recombinant Human CXCL2/GRO beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CXCL2/GRO beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. |
| Identification génétique (Entrez) | 2920 |
| Poids moléculaire | 8 kDa |
| Nom | CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 aa 35-107 |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 protein Ala35-Asn107 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu