Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL2 / MIP-2 Protein
Code produit. p-7148002
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15942938
Marque: enQuireBio™ QP10162 ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002080.1
Identification génétique (Entrez) 2920
Nom CXCL2 / MIP-2 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CXCL2
Activité biologique Human CXCL2 / MIP-2 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL2 / MIP-2 concentrations greater than 10 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.