Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP11A1 Protein
Code produit. 15978549
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15978549
Marque: enQuireBio™ QP5902ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CYP11A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000772.2
Identification génétique (Entrez) 1583
Nom CYP11A1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CYP11A1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence ISTRSPRPFN EIPSPGDNGW LNLYHFWRET GTHKVHLHHV QNFQKYGPIY REKLGNVESV YVIDPEDVAL LFKSEGPNPE RFLIPPWVAY HQYYQRPIGV LLKKSAAWKK DRVALNQEVM APEATKNFLP LLDAVSRDFV SVLHRRIKKA GSGNYSGDIS DDLFRFAFES ITNVIFGERQ GMLEEVVNPE AQRFIDAIYQ MFHTSVPMLN LPPDLFRLFR TKTWKDHVAA WDVIFSKADI YTQNFYWELR QKGSVHHDYR GILYRLLGDS KMSFEDIKAN VTEMLAGGVD TTSMTLQWHL YEMARNLKVQ DMLRAEVLAA RHQAQGDMAT MLQLVPLLKA SIKETLRLHP ISVTLQRYLV NDLVLRDYMI PAKTLVQVAI YALGREPTFF FDPENFDPTR WLSKDKNITY FRNLGFGWGV RQCLGRRIAE LEMTIFLINM LENFRVEIQH LSDVGTTFNL ILMPEKPISF TFWPFNQEAT QQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.