Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein
Code produit. 16064731
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16064731
Marque: enQuireBio™ QP8458ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055217.2
Identification génétique (Entrez) 27089
Nom Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) QP-C/UQCRQ
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence GREFGNLTRM RHVISYSLSP FEQRAYPHVF TKGIPNVLRR IRESFFRVVP QFVVFYLIYT WGTEEFERSK RKNPAAY
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.