Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
Code produit. 16036550
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16036550
Marque: enQuireBio™ QP6885ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005819.3
Identification génétique (Entrez) 10238
Nom DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) DCAF7
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MSLHGKRKEI YKYEAPWTVY AMNWSVRPDK RFRLALGSFV EEYNNKVQLV GLDEESSEFI CRNTFDHPYP TTKLMWIPDT KGVYPDLLAT SGDYLRVWRV GETETRLECL LNNNKNSDFC APLTSFDWNE VDPYLLGTSS IDTTCTIWGL ETGQVLGRVN LVSGHVKTQL IAHDKEVYDI AFSRAGGGRD MFASVGADGS VRMFDLRHLE HSTIIYEDPQ HHPLLRLCWN KQDPNYLATM AMDGMEVVIL DVRVPCTPVA RLNNHRACVN GIAWAPHSSC HICTAADDHQ ALIWDIQQMP RAIEDPILAY TAEGEINNVQ WASTQPDWIA ICYNNCLEIL RV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.