Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDT Protein
Code produit. 15997798
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Code produit. 15997798
Marque: enQuireBio™ QP116125ug
A cDNA sequence encoding the DDT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 1652
Nom DDT Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) DDT
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPFLELDTNL PANRVPAGLE KRLCAAAASI LGKPADRVNV TVRPGLAMAL SGSTEPCAQL SISSIGVVGT AEDNRSHSAH FFEFLTKELA LGQDRILIRF FPLESWQIGK IGTVMTFL
Tampon DDT Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.