Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoglein-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoglein-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1630.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001933.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1828 |
Nom | Desmoglein-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942758
|
enQuireBio™
QP10015-IV-100UG |
100 μg |
1630.00€
100µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962758
|
enQuireBio™
QP10015-IV-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15952758
|
enQuireBio™
QP10015-IV-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001933.2 | |
Desmoglein-1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1828 | |
Research Use Only | |
DSG1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EWIKFAAACR EGEDNSKRNP IAKIHSDCAA NQQVTYRISG VGIDQPPYGI FVINQKTGEI NITSIVDREV TPFFIIYCRA LNSMGQDLER PLELRVRVLD INDNPPVFSM ATFAGQIEEN SNANTLVMIL NATDADEPNN LNSKIAFKII RQEPSDSPMF IINRNTGEIR TMNNFLDREQ YGQYALAVRG SDRDGGADGM SAECECNIKI LDVNDNIPYM EQSSYTIEIQ ENTLNSNLLE IRVIDLDEEF SANWMAVIFF ISGNEGNWFE IEMNERTNVG ILKVVKPLDY EAMQSLQLSI GVRNKAEFHH SIMSQYKLKA SAISVTVLNV IEGPVFRPGS KTYVVTGNMG SNDKVGDFVA TDLDTGRPST TVRYVMGNNP ADLLAVDSRT GKLTLKNKVT KEQYNMLGGK YQGTILSIDD NLQRTCTGTI NINIQSFGND DRTNTEPNTK ITTNTGRQES TSSTNYDTST TSTDSSQVYS SEPGNGAKDL LSDNVHFGP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |