Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDDS Protein
Code produit. 15958759
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15958759
Marque: enQuireBio™ QP5932ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001230493.1
Identification génétique (Entrez) 79947
Nom DHDDS Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) DHDDS
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MSWIKEGELS LWERFCANII KAGPMPKHIA FIMDGNRRYA KKCQVERQEG HSQGFNKLAE TLRWCLNLGI LEVTVYAFSI ENFKRSKSEV DGLMDLARQK FSRLMEEKEK LQKHGVCIRV LGDLHLLPLD LQELIAQAVQ ATKNYNKCFL NVCFAYTSRH EISNAVREMA WGVEQGLLDP SDISESLLDK CLYTNRSPHP DILIRTSGEV RLSDFLLWQT SHSCLVFQPV LWPEYTFWNL FEAILQFQMN HSVLQKARDM YAEERKRQQL ERDQATVTEQ LLREGLQASG DAQLRRTRLH KLSARREERV QGFLQALELK RADWLARLGT ASA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.