Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DKK3 Protein
Produktkod. 15977978
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 μg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
50 μg
Förpackningsstorlek
10µg
1µg
20µg
2µg
50µg
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15977978
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP11668HISINSECT5ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the DKK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Nom DKK3 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHYHH SSGLVPRGSH MGSMAPAPTA TSAPVKPGPA LSYPQEEATL NEMFREVEEL MEDTQHKLRS AVEEMEAEEA AAKASSEVNL ANLPPSYHNE TNTDTKVGNN TIHVHREIHK ITNNQTGQMV FSETVITSVG DEEGRRSHEC IIDEDCGPSM YCQFASFQYT CQPCRGQRML CTRDSECCGD QLCVWGHCTK MATRGSNGTI CDNQRDCQPG LCCAFQRGLL FPVCTPLPVE GELCHDPASR LLDLITWELE PDGALDRCPC ASGLLCQPHS HSLVYVCKPT FVGSRDQDGE ILLPREVPDE YEVGSFMEEV RQELEDLERS LTEEMALREP AAAAAALLGG EEI
Tampon The DKK3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, 1mM DTT and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.