Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein
Code produit. p-7154783
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16072691
Marque: enQuireBio™ QP8107ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001290385.1
Identification génétique (Entrez) 10623
Nom DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) POLR3C
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MTQAEIKLCS LLLQEHFGEI VEKIGVHLIR TGSQPLRVIA HDTGTSLDQV KKALCVLVQH NLVSYQVHKR GVVEYEAQCS RVLRMLRYPR YIYTTKTLYS DTGELIVEEL LLNGKLTMSA VVKKVADRLT ETMEDGKTMD YAEVSNTFVR LADTHFVQRC PSVPTTENSD PGPPPPAPTL VINEKDMYLV PKLSLIGKGK RRRSSDEDAA GEPKAKRPKY TTDNKEPIPD DGIYWQANLD RFHQHFRDQA IVSAVANRMD QTSSEIVRTM LRMSEITTSS SAPFTQPLSS NEIFRSLPVG YNISKQVLDQ YLTLLADDPL EFVGKSGDSG GGMYVINLHK ALASLATATL ESVVQERFGS RCARIFRLVL QKKHIEQKQV EDFAMIPAKE AKDMLYKMLS ENFMSLQEIP KTPDHAPSRT FYLYTVNILS AARMLLHRCY KSIANLIERR QFETKENKRL LEKSQRVEAI IASMQATGAE EAQLQEIEEM ITAPERQQLE TLKRNVNKLD ASEIQVDETI FLLESYIECT MKRQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.