missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNA primase small subunit Protein

Code produit. 16043950
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16043950

Marque: enQuireBio™ QP6528ec500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA primase small subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Numéro d’adhésion NP_000937.1
Identification génétique (Entrez) 5557
Nom DNA primase small subunit Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PRIM1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence METFDPTELP ELLKLYYRRL FPYSQYYRWL NYGGVIKNYF QHREFSFTLK DDIYIRYQSF NNQSDLEKEM QKMNPYKIDI GAVYSHRPNQ HNTVKLGAFQ AQEKELVFDI DMTDYDDVRR CCSSADICPK CWTLMTMAIR IIDRALKEDF GFKHRLWVYS GRRGVHCWVC DESVRKLSSA VRSGIVEYLS LVKGGQDVKK KVHLSEKIHP FIRKSINIIK KYFEEYALVN QDILENKESW DKILALVPET IHDELQQSFQ KSHNSLQRWE HLKKVASRYQ NNIKNDKYGP WLEWEIMLQY CFPRLDINVS KGINHLLKSP FSVHPKTGRI SVPIDLQKVD QFDPFTVPTI SFICRELDAI STNEEEKEEN EAESDVKHRT RDYKKTSLAP YVKVFEHFLE NLDKSRKGEL LKKSDLQKDF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.