Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein complementing XP-G cells Protein
Code produit. 15959209
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15959209
Marque: enQuireBio™ QP5994ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein complementing XP-G cells, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000114.2
Identification génétique (Entrez) 2073
Nom DNA repair protein complementing XP-G cells Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ERCC5
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence SFLWGKPDLD KIREFCQRYF GWNRTKTDES LFPVLKQLDA QQTQLRIDSF FRLAQQEKED AKRIKSQRLN RAVTCMLRKE KEAAASEIEA VSVAMEKEFE LLDKAKGKTQ KRGITNTLEE SSSLKRKRLS DSKGKNTCGG FLGETCLSES SDGSSSEDAE SSSLMNVQRR TAAKEPKTSA SDSQNSVKEA PVKNGGATTS SSSDSDDDGG KEKMVLVTAR SVFGKKRRKL RRARGRKRKT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.