Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC12 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | DNAJC12 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDAILN YRSEDTEDYY TLLGCDELSS VEQILAEFKV RALECHPDKH PENPKAVETF QKLQKAKEIL TNEESRARYD HWRRSQMSMP FQQWEALNDS VKTSMHWVVR GKKDLMLEES DKTHTTKMEN EECNEQRERK KEELASTAEK TEQKEPKPLE KSVSPQNSDS SGFADVNGWH LRFRWSKDAP SELLRKFRNY EI |
| Tampon | The DNAJC12 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
| Afficher plus |