Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA4 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | DPPA4 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRGSAS STSMEKAKGK EWTSTEKSRE EDQQASNQPN SIALPGTSAK RTKEKMSIKG SKVLCPKKKA EHTDNPRPQK KIPIPPLPSK LPPVNLIHRD ILRAWCQQLK LSSKGQKLDA YKRLCAFAYP NQKDFPSTAK EAKIRKSLQK KLKVEKGETS LQSSETHPPE VALPPVGEPP ALENSTALLE GVNTVVVTTS APEALLASWA RISARARTPE AVESPQEASG VRWCVVHGKS LPADTDGWVH LQFHAGQAWV PEKQEGRVSA LFLLPASNFP PPHLEDNMLC PKCVHRNKVL IKSLQWE |
| Tampon | The DPPA4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |