Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA4 Protein
A cDNA sequence encoding the DPPA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | DPPA4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978078
|
enQuireBio™
QP11699-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968078
|
enQuireBio™
QP11699-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958078
|
enQuireBio™
QP11699-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DPPA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DPPA4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRGSAS STSMEKAKGK EWTSTEKSRE EDQQASNQPN SIALPGTSAK RTKEKMSIKG SKVLCPKKKA EHTDNPRPQK KIPIPPLPSK LPPVNLIHRD ILRAWCQQLK LSSKGQKLDA YKRLCAFAYP NQKDFPSTAK EAKIRKSLQK KLKVEKGETS LQSSETHPPE VALPPVGEPP ALENSTALLE GVNTVVVTTS APEALLASWA RISARARTPE AVESPQEASG VRWCVVHGKS LPADTDGWVH LQFHAGQAWV PEKQEGRVSA LFLLPASNFP PPHLEDNMLC PKCVHRNKVL IKSLQWE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |