Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DTNBP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | DTNBP1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMLS AHWEKKKTSL VELQEQLQQL PALIADLESM TANLTHLEAS FEEVENNLLHLEDLCGQCEL ERCKHMQSQQ LENYKKNKRK ELETFKAELD AEHAQKVLEM EHTQQMKLKE RQKFFEEAFQ QDMEQYLSTG YLQIAERREP IGSMSSMEVN VDMLEQMDLM DISDQEALDV FLNSGGEENT VLSPALGPES STCQNEITLQ VPNPSELRAK PPSSSSTCTD SATRDISEGG ESPVVQSDEE EVQVDTALAT SHTDREATPD GGEDSDS |
| Tampon | The DTNBP1 solution contains 20mM Tris pH 8.0, 0.5mM DTT, 0.1M NaCl, and 20% glycerol. |
| Afficher plus |