Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUT Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | DUT Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASTVGAAGW KGELPKAGGS PAPGPETPAI SPSKRARPAE VGGMQLRFAR LSEHATAPTR GSARAAGYDL YSAYDYTIPP MEKAVVKTDI QIALPSGCYG RVAPRSGLAA KHFIDVGAGV IDEDYRGNVG VVLFNFGKEK FEVKKGDRIA QLICERIFYP EIEEVQALDD TERGSGGFGS TGKN |
| Tampon | The DUT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
| Afficher plus |