Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6611-ec-200ug
Code produit. 16054530
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_061153.1
E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
Research Use Only
RNF114
Recombinant Protein
E. coli
MAAQQRDCGG AAQLAGPAAE ADPLGRFTCP VCLEVYEKPV QVPCGHVFCS ACLQECLKPK KPVCGVCRSA LAPGVRAVEL ERQIESTETS CHGCRKNFFL SKIRSHVATC SKYQNYIMEG VKATIKDASL QPRNVPNRYT FPCPYCPEKN FDQEGLVEHC KLFHSTDTKS VVCPICASMP WGDPNYRSAN FREHIQRRHR FSYDTFVDYD VDEEDMMNQV LQRSIIDQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55905
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol