Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDA2R Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | EDA2R Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDCQENE YWDQWGRCVT CQRCGPGQEL SKDCGYGEGG DAYCTACPPR RYKSSWGHHR CQSCITCAVI NRVQKVNCTA TSNAVCGDCL PRFYRKTRIG GLQDQECIPC TKQTPTSEVQ CAFQLSLVEA DAPTVPPQEA T |
| Tampon | EDA2R protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |