Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4A3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | EIF4A3 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMATTAT MATSGSARKR LLKEEDMTKV EFETSEEVDV TPTFDTMGLR EDLLRGIYAY GFEKPSAIQQ RAIKQIIKGR DVIAQSQSGT GKTATFSISV LQCLDIQVRE TQALILAPTR ELAVQIQKGL LALGDYMNVQ CHACIGGTNV GEDIRKLDYG QHVVAGTPGR VFDMIRRRSL RTRAIKMLVL DEADEMLNKG FKEQIYDVYR YLPPATQVVL ISATLPHEIL EMTNKFMTDP IRILVKRDEL TLEGIKQFFV AVEREEWKFD TLCDLYDTLT ITQAVIFCNT KRKVDWLTEK MREANFTVSS MHGDMPQKER ESIMKEFRSG ASRVLISTDV WARGLDVPQV SLIINYDLPN NRELYIHRIG RSGRYGRKGV AINFVKNDDI RILRDIEQYY STQIDEMPMN VADLI |
| Tampon | EIF4A3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl. |
| Afficher plus |