Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | EIF4EBP1 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGGSSCSQT PSRAIPATRR VVLGDGVQLP PGDYSTTPGG TLFSTTPGGT RIIYDRKFLM ECRNSPVTKT PPRDLPTIPG VTSPSSDEPP MEASQSHLRN SPEDKRAGGE ESQFEMDI |
| Tampon | The EIF4EBP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |